Learn More
Thermo Scientific™ Kits de roscas de boca ancha transparentes certificadas de 9 mm
Utilice viales de bajo nivel de fondo, bajo nivel de partículas, limpios y certificados para aplicaciones de LC/MS y GC/MS de alta sensibilidad. En el lote completo se han probado 15 parámetros fundamentales.
Marca:  Thermo Scientific™ MSCERT5000-341W
Detalles adicionales : Peso : 0.35000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15308066
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Utilice viales de bajo nivel de fondo, bajo nivel de partículas, limpios y certificados en aplicaciones de LC/MS, GC/MS y cromatografía de alta sensibilidad. Se han utilizado diversos métodos para probar 15 parámetros fundamentales en el lote completo de kits de viales certificados para de rosca de boca ancha de 9 mm Thermo Scientific™. Cada paquete se suministra con un certificado de conformidad. Estos viales, fabricados en vidrio transparente de borosilicato de dilatación 33 y calidad superior (tipo I, clase A), están disponibles en kits montados y sin montar. Tiene a su disposición una amplia variedad de viales de 9 mm de boca ancha y diversos tapones para adaptarse a su aplicación.
Kits sin montar
?non-ascii?
    ?non-ascii?
  • 100 viales y 100 tapones con septos previamente montados
  • ?non-ascii?
  • Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
  • ?non-ascii?
  • Las bandejas transparentes permiten conocer fácilmente cuántos suministros hay disponibles sin necesidad de abrir los recipientes
  • ?non-ascii?
?non-ascii?
Kits montados
?non-ascii?
    ?non-ascii?
  • 100 viales con tapones y septos precolocados
  • ?non-ascii?
  • Envasados en prácticas bandejas de viales con cubiertas transparentes
  • ?non-ascii?
Especificaciones
Especificaciones
Azul
Transparente
No
100
Kit práctico de vial de rosca de boca ancha de 9 mm, 2 mL
Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
PTFE transparente/silicona transparente unida
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.