Learn More
Thermo Scientific™ Insertos para muestreadores automáticos de 9mm
Los insertos de polipropileno o vidrio transparente para viales para muestreadores automáticos de 9 mm para HPLC y GC están disponibles en una amplia variedad de configuraciones con volúmenes utilizables entre 160 μL y 3,5 mL.
Marca: Thermo Scientific™ C4010-629P
Detalles adicionales : Peso : 0.02430kg
Descripción
Los insertos de polipropileno o vidrio transparente para viales para muestreadores automáticos de 9 mm para HPLC y GC están disponibles en una amplia variedad de configuraciones con volúmenes utilizables entre 160 μL y 3,5 mL.
- Polipropileno
- Base cónica
- Marcas de graduación
Especificaciones
Inserto de 300 µL, marcas de graduaciones | |
Transparente | |
Polipropileno | |
Yes | |
Conical | |
30 mm | |
Certificado de análisis, certificado de conformidad | |
250 μL |
6 mm | |
6 mm | |
325 μL | |
<2 μL | |
325 µL | |
100 | |
Muestreador automático | |
HPLC de 8 mm, vial de muestreador automático GC |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.