Learn More
Thermo Scientific™ Placa transparente UV de 96 pocillos, paquete de 10
Lleve a cabo cuantificaciones de ADN y proteínas en intervalos de 260 nm y 280 nm mediante microplacas de 96 pocillos de UV Nunc™ Thermo Scientific™.
Marca:  Thermo Scientific™ 8404
710.03 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.80000kg
Código de producto. 11670352
  • 1065.00€ / paquete de 40
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Lleve a cabo cuantificaciones de ADN y proteínas en intervalos de 260 nm y 280 nm mediante microplacas de 96 pocillos de UV Nunc™ Thermo Scientific™. El formato de 96 pocillos permite cribar las muestras de un modo más eficaz que con las cubetas.
Especificaciones
Especificaciones
Sin tapa
8 x 12
Nunc™
Microplaca
96
UV
40
40/caja
Placa transparente de 96 pocillos UV Nunc, paquete 10/40
10/paquete, 40/caja
Transparente
342 μl
No estéril
Plano
10
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.