Learn More
Thermo Scientific™ Microplacas no recubiertas de plástico de 96 pocillos WebSeal
Cualquiera que sea su aplicación o ensayo estándar o rutinario, puede estar seguro de una excelente resistencia a los disolventes y bajo ruido de fondo con las microplacas de 96 pocillos de polipropileno de alta calidad.
328.58€ - 874.36€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Línea de productos | Webseal™ |
Tipo de producto | Placa de pocillos no estériles, de plástico sin revestimiento |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Volumen total del pocillo (métrico) | Forma del pocillo | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen total del pocillo (métrico) | Forma del pocillo | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15884304
|
Thermo Scientific™
60180-P129 |
145 μl | En forma de V | 100 Microplates |
721.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15851435
|
Thermo Scientific™
60180-P127 |
252 μl | En forma de V | 100 Microplates |
874.36€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15836261
|
Thermo Scientific™
60180-P154 |
1100 μl | En forma de U | 50 Microplates |
368.68€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17493193
|
Thermo Scientific™
60180-P124 |
2000 μl | En forma de U | 50 Microplates |
328.58€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15172699
|
Thermo Scientific™
60180-P134 |
2000 μl | En forma de U | 60 Microplates |
466.53€
paquete de 60 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Cualquiera que sea su aplicación o ensayo estándar o rutinario, puede estar seguro de una excelente resistencia a los disolventes y bajo ruido de fondo con las microplacas no recubiertas de plástico de 96 pocillos Thermo Scientific™ WebSeal. Estas microplacas de gran calidad de prolipropileno probado para GC, son perfectas para:
- Aseguramiento y control de la calidad del sector farmacéutico e industrial
- Cribado de alto rendimiento (HTS)
- Recogida y almacenamiento de muestras
- Química combinatoria
- Ensayo de fase líquida
- Amplia compatibilidad química con alcoholes, acetonitrilo y otros disolventes comunes para HPLC
- Soporta temperaturas de −80 °C a +121 °C
- Probado para GC para garantizar bajos niveles de sustanacias extraíbles
- Diseño de tamaño estándar SBS y ANSI
- Formatos de pocillos poco profundos y profundos
- Los pocillos con base en U y V aseguran una recuperación de muestras óptima
Especificaciones
Estándar | |
Webseal™ | |
Polipropileno | |
Sin revestimiento |
8 x 12 | |
Placa de pocillos no estériles, de plástico sin revestimiento | |
No estéril |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.