Learn More
Thermo Scientific™ Kits de placas de 96 pocillos WebSeal™ con alfombrillas de sellado
Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de contaminación cruzada con los prácticos kits de placas de 96 pocillos que incluyen viales de PTFE o vidrio previamente montado.
73.05€ - 469.00€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Línea de productos | Webseal™ |
Tipo de producto | Kit de placas insertadas de vidrio con alfombrilla de 96 posiciones |
N.° de pocillos | 96 |
Código de producto | Marca | Descripción | Perfil | Volumen total del pocillo (métrico) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Perfil | Volumen total del pocillo (métrico) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15132769
|
Thermo Scientific™
60180-K100 |
Microplaca de pequeño volumen de 96 pocillos con alfombrilla de sellado | Junta cónica | 500 μl | Silicona/PTFE, Vidrio |
417.69€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15142769
|
Thermo Scientific™
60180-K101 |
Microplaca de pequeño volumen de 96 pocillos con alfombrilla de sellado y herramienta de corte | Junta cónica | 700 μl | Silicona/PTFE, Vidrio |
355.32€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15162769
|
Thermo Scientific™
60180-K104 |
Microplaca de 96 pocillos con alfombrilla de sellado y herramienta de corte | Redondo | 1100 μl | Silicona/PTFE, Vidrio |
355.32€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15182769
|
Thermo Scientific™
60180-K106 |
Placa de 96 pocillos profundos con alfombrilla de sellado | Redondo | 1500 μl | Silicona/PTFE, Vidrio |
405.27€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15192769
|
Thermo Scientific™
60180-K107 |
Placa de 96 pocillos cuadrados con alfombrilla de sellado | Estrecho | 1000 μl | Silicona/PTFE, Vidrio |
89.54€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15152769
|
Thermo Scientific™
60180-K103 |
96 Well Small Volume Microplate with Sealing Mat and Cutting Tool | Round | 700 μL | Silicone/PTFE, PTFE |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15112779
|
Thermo Scientific™
60180-K109 |
Placa de 96 pocillos cuadrados con alfombrilla de sellado, tapón solido | Estrecho | 1000 μl | Silicona y PTFE, Vidrio |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de contaminación cruzada con los kits de placas de 96 pocillos Thermo Scientific™ WebSeal™ con alfombrillas de sellado. Estos kits listos para su uso y compatibles con todos los muestreadores automáticos configurados para 96 pocillos se componen de una completa selección de microplacas de 96 pocillos, viales de PTFE o vidrio preinsertado y alfombrillas de sellado de silicona/PTFE.
- Los prácticos kits de placas de pocillos incluyen viales de PTFE o vidrio preinsertado y alfombrillas de sellado de 96 posiciones. Algunos incluyen una herramienta de corte
- Alfombrillas que sellan las muestras para su almacenamiento
- Placas con glas insertado que proporciona una mayor inercia que las placas de PP puro
- Exclusiva herramienta de corte que permite retirar muestras individuales con el sellado colocado, lo que evita la contaminación cruzada
Especificaciones
Estándar | |
Webseal™ | |
96 |
8 x 12 | |
Kit de placas insertadas de vidrio con alfombrilla de 96 posiciones |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.