Learn More
Fisherbrand™ Microplacas de polipropileno DeepWell™ de 96 pocillos
Ideales para el almacenamiento gracias a las características de baja unión del polipropileno
Marca:  Fisherbrand™
523.55 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21749" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.87700kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13545450
  • 670.00€ / paquete de 60
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Ideales para el almacenamiento gracias a las características de baja unión del polipropileno
  • Admite volúmenes de trabajo incluso mayores; hasta 1,0 ml o 2,0 ml de volumen de almacenamiento por pocillo
  • Las proteínas y el ADN no se adhieren al polipropileno, lo que permite una completa recuperación de la muestra.
  • Color natural
  • Disponibles estériles y no estériles
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
Natural
2000 μL
1900 μL
Redondo
8 x 12
Polipropileno
96
Estéril
Para el almacenamiento de características de bajo nivel de unión del polipropileno