Learn More
Uvex™ Lentes de cobertura magnéticas U-Sonic 9308
Click to view available options
Gris
Descripción
- Las gafas de protección ligeras de visión completa proporcionan alivio en lugar de tensión
- La baja presión de contacto y la distribución homogénea de la presión garantizan un elevado nivel de confort
- Tecnología de imán integrada para la conexión rápida de un panel adicional
- Geometría compacta que garantiza compatibilidad con varios tipos de EPI
- Sistema de ventilación innovador para un agradable entorno ocular
- Tecnología de dos componentes proporciona el ajuste perfecto
Revestimiento Supravision Sapphire
- Interior: Resistente a los arañazos y a los productos químicos
- Exterior: Resistente a los arañazos y a los productos químicos
- Propiedades antiadherentes que permiten eliminar fácilmente la suciedad grasienta/líquida
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001 |
Tipo de lente | Supravision Sapphire |
Tinción de lente | Gris |
Modelo | U-Sonic |
Valor de transmitancia | 0,14 |
Detalles de ventilación | Ventilado/a |
Desechables | No |
Lens Material | Policarbonato |
Protección UV | UV 400 |
Labeling | 5-3,1 W 1 CE |