Learn More
Hamilton™ 900 Microliter Syringes, N Termination
The 900 series syringe is the economical version of the 800 series syringe. This series of syringes is ideal for dispensing volumes from 0.5 µL up to 10 µL. The syringe holder is permanently attached to the syringe barrel. This reduces the initial cost of the syringe but eliminates the possibility of replacement components.
Marca: Hamilton™ 80360
Detalles adicionales : Peso : 0.05500kg
Descripción
- Ideal para dispensar volúmenes desde 0,5 µL hasta 10 µL
- El soporte de la jeringa está permanentemente fijado al cilindro de la jeringa
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
26s G | |
0,005 in | |
0,0187 in | |
0,48 mm | |
0,47 mm | |
Émbolo lapeado a mano | |
2 pulg | |
Jeringa Microliter | |
122 °F | |
50 °F | |
2 | |
Unidad | |
Afilada, biselada, curva, sin perforación |
Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo) | |
0,019 in | |
0,13 mm | |
0,26 in | |
6,6 mm | |
Diseñado para dispensar líquido manualmente y conseguir el máximo nivel posible de precisión y exactitud, recomendada para la penetración de septos | |
2 pulg | |
51 mm | |
29,99 bar (2000 psi) | |
50 °C | |
901 | |
10 °C | |
10 μl | |
Cementada |