Learn More
Fisherbrand™ 9 mm Short Thread SureStop™ Glass Vial, Wide Opening
Universally compatible on almost all autosamplers.
13.70€ - 15.50€
Especificaciones
Descripción | SureStop |
---|---|
Color | Transparente |
Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
Material | Vidrio |
Volumen (métrico) | < 1,85/ml |
Código de producto | Marca | Marking Spot | Graduado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Marking Spot | Graduado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16378357
|
Fisherbrand™
|
No | No |
13.70€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16388357
|
Fisherbrand™
|
Sí | Sí |
15.50€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- 9 mm
- Short Thread
- Glass
- Wide opening
- Clear
Especificaciones
SureStop | |
11,6 mm | |
< 1,85/ml | |
Rosca corta | |
< 120 μl | |
Fondo plano | |
100 |
Transparente | |
Vidrio | |
GC, HPLC | |
CleanPack, caja de polipropileno | |
1,5 mL | |
32 mm | |
ND9 |