Learn More
Fisherbrand™ Vial de vidrio de rosca corta de 9 mm, boca ancha
Compatibilidad universal con casi todos los muestreadores automáticos.
20.05€ - 21.78€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
Material | Vidrio |
Volumen (métrico) | 1,85 ml |
Para utilizar con (aplicación) | GC, HPLC |
Código de producto | Marca | Marking Spot | Graduado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Marking Spot | Graduado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10162512
|
Fisherbrand™
|
No | No |
20.05€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11575884
|
Fisherbrand™
|
Sí | Sí |
21.78€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- 9mm
- Rosca corta
- Vidrio
- Boca ancha
- Transparente
Especificaciones
Transparente | |
Vidrio | |
GC, HPLC | |
CleanPack, caja de PP | |
1,5 ml | |
32 mm | |
ND9 |
11,6 mm | |
1,85 ml | |
Rosca corta | |
<120 µl | |
Fondo plano | |
100 |