Learn More
Thermo Scientific™ Viales con cierre de rosca de 8 mm
Seleccione uno de estos viales de polipropileno químicamente inerte adecuados para la mayoría de las aplicaciones de cromatografía.
27.24€ - 292.00€
Especificaciones
Diámetro de la abertura (métrico) | 8 mm |
---|---|
Diámetro interior (métrico) | 12 mm |
Color | Transparente |
Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12490098
|
Thermo Scientific™
C4013-11 |
475 μL |
27.24€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10125862
|
Thermo Scientific™
03-PPSV |
300 μL |
138.51€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12410108
|
Thermo Scientific™
C4013-13 |
850 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Haga su selección entre estas alternativas económicas a los viales de vidrio. Estos viales con cierre de rosca estándar de plástico de 8 mm se fabrican con polipropileno de alta calidad probado para GC y tienen un acabado 8-425. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
Amplia variedad de aplicaciones de los viales de polipropileno
- Químicamente inertes y apropiados para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
- Preferibles en determinados casos en los que los niveles de iones inorgánicos deben ser mínimos.
- Alternativa económica al vidrio.
Resistente a productos químicos
- Material de plástico ideal para almacenar muestras líquidas en mezclas acuosas/orgánicas dada la amplia compatibilidad química con alcoholes, acetonitrilo y otros disolventes para HPLC comunes.
- Soporta temperaturas de -80 °C a +121 °C
Compatibilidad con muestreadores automáticos*
Beckman™
CTC™
Gilson™
Knauer™
Shimadzu™
Spark Holland™
Varian™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Consulte el catálogo de consumibles y columnas Thermo Scientific para ver la compatibilidad con los muestreadores automáticos.
Especificaciones
8 mm | |
Transparente | |
Polipropileno | |
32 mm | |
8-425 |
12 mm | |
12 mm | |
Con rosca | |
Vial con cierre de rosca 8-425 | |
No |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.