Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales para muestreador automático con rosca transparente sin montar de 8 mm.
Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de contaminación con este kit práctico. Cada kit incluye 100 viales de vidrio transparente y 100 tapones de rosca con septos previamente montados.
32.60€ - 535.54€
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) | 12 mm |
---|---|
Color | Transparente |
Volumen (métrico) | 2 mL |
N.° por paquete | 100 |
Volumen total (métrico) | 2 mL |
Código de producto | Marca | Descripción | Tipo de tapón | Marking Spot | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Tipo de tapón | Marking Spot | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11543830
|
Thermo Scientific™
60180-596 |
Vial con cierre de rosca de boca estándar, cómodo kit | Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 5,5 mm) | Sí | Vial: 60180-508, tapón: 60180-514/60180-515 |
535.54€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10246133
|
Thermo Scientific™
60180-600 |
Vial con cierre de rosca de boca estándar, cómodo kit | Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 5,5 mm) | Sí | Vial: 60180-508, tapón: 60180-514/60180-562 |
57.90€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
13121813
|
Thermo Scientific™
TSL |
Thermo Scientific Surveyor; vial con cuello de rosca de 2 mL y septo de silicona blanca/PTFE rojo | Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 5 mm) | Sí | Vial: 2-SV, Tapón: 8-SC-ST15 |
32.60€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11377371
|
Thermo Scientific™
C4013-15 |
Viales: Vidrio transparente; tapón: Negro; septo: PTFE rojo/silicona blanca | Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 5,5 mm) | No | Vial: C4013-1, Tapón: C4013-60A |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12601096
|
Thermo Scientific™
C4013-15P |
Transparente, boca estándar de 8 mm, rosca, tapones de color rosa, septo de PTFE rojo/silicona blanca | Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 5,5 mm) | No | Vial: C4013-1, Tapón: C4013-60P |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10577245
|
Thermo Scientific™
C4013-95W |
Viales: I-D transparente; tapón: Con brida, negro; septo: PTFE rojo/silicona blanca, precortado | Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 5,5 mm, con brida) | No | Vial: C4013-1W, Tapón: C4013-77A |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12440128
|
Thermo Scientific™
C4013-492 |
Viales: Vidrio transparente; tapón: Fenólico negro; septo: PTFE rojo/silicona blanca | Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 5,5 mm) | Sí | Vial: C4013-1, Tapón: C4013-74A |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11598220
|
Thermo Scientific™
SHL |
Shimadzu, vial con cuello de rosca de 2 mL con septo de silicona azul suave/PTFE y tapón de rosca más ancho | Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 5 mm, con brida) | Sí | Vial: 2-SV, Tapón: 8-SCJ(W) + 8-ST101 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10241965
|
Thermo Scientific™
C4013-14 |
Viales: Vidrio transparente; tapón: Con brida, negro; septo: PTFE rojo/silicona blanca | Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 5,5 mm, con brida) | No | Vial: C4013-1, Tapón: C4013-63A |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Ahorre tiempo en la preparación de muestras y reduzca el riesgo de contaminación. Cada práctico kit de viales transparentes de 8 mm Thermo Scientific™ (sin montar) incluye 100 viales de vidrio transparentes y 100 tapones de rosca con septos preinsertados. Las bandejas de dos compartimentos reutilizables protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados. Las bandejas transparentes permiten conocer fácilmente cuántos suministros hay disponibles sin necesidad de abrir los recipientes. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Bandeja de almacenamiento de sobremesa de dos compartimentos transparente.
- Los tapones con septo no están acoplados a los viales (envasados en bolsas de plástico).
Especificaciones
12 mm | |
2 mL | |
2 mL | |
8-425 |
Transparente | |
100 | |
32 mm | |
8-425 mm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.