Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales ámbar para muestreador automático con rosca sin montar de 8 mm
Estos prácticos kits de viales ámbar de 8 mm permiten ahorrar tiempo y reducir el riesgo de contaminación. Cada kit incluye 100 viales y 100 tapones de rosca con septos previamente montados.
52.50€
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 12 mm
Color Ámbar
Material Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Precortados No
Volumen (métrico) 2 mL
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
12470108
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
C4013-17
2 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Ahorre tiempo durante la preparación de muestras y reduzca el riesgo de contaminación con los prácticos kits de viales ámbar de 8 mm Thermo Scientific™ (sin montar). Cada kit incluye 100 viales de vidrio ámbar y 100 tapones de rosca con septos previamente montados. Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados. Bandejas transparentes que permiten conocer fácilmente cuántos suministros hay disponibles sin necesidad de abrir los recipientes. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Two-compartment, see-through benchtop storage tray
  • Caps with septa are not attached to vials (packaged in plastic bags)
Includes: 
100 vials and 100 caps with pre-assembled septa
Especificaciones
Especificaciones
12 mm
Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
2 mL
2 mL
Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 5,5 mm)
Cómodo kit de viales de rosca sin montar
Ámbar
No
100
Polipropileno
32 mm
No
Documentos
Product Certifications
Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.