Learn More
Thermo Scientific™ Insertos para muestreadores automáticos de 8 mm
Los insertos de polipropileno o vidrio transparente para viales para muestreadores automáticos de 8mm para HPLC y GC están disponibles en una amplia variedad de configuraciones con volúmenes utilizables de 125 ?non-ascii?l a 200 ?non-ascii?l.
36.33€ - 381.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificado de análisis, certificado de conformidad |
Código de producto | Marca | Material | Volumen (métrico) | Estilo de la base | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Volumen (métrico) | Estilo de la base | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10330571
|
Thermo Scientific™
401BS-530 |
Vidrio | 200 μL | Conical | 100 |
41.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
12440088
|
Thermo Scientific™
C4012-529 |
Vidrio | 200 μL | Cónicos | 100 |
36.33€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10185482
|
Thermo Scientific™
MTS-1 |
Polietileno | 125 µL a 200 µL | 500 |
53.36€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12470088
|
Thermo Scientific™
C4012-530P |
Polipropileno | 175 μL | Polyspring | 100 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10538215
|
Thermo Scientific™
C4012-530 |
Vidrio | 200 μL | Conical | 100 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12450098
|
Thermo Scientific™
C4012-S530 |
Vidrio silanizado | 200 μL | Cónicos | 100 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10119084
|
Thermo Scientific™
C4012-465 |
Vidrio | 250 μL | Fondo plano | 500 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10227672
|
Thermo Scientific™
02-NV |
Vidrio | 250 μL | Fondo plano | 1000 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10728544
|
Thermo Scientific™
02-MTV |
Vidrio | 200 μL | Cónicos | 1000 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Estos insertos de polipropileno o vidrio transparente para viales para muestreadores automáticos de 8 mm para HPLC y GC están disponibles en una amplia variedad de configuraciones con volúmenes utilizables entre 125 y 200 ?non-ascii?l.
- Los insertos de punto de extracción son una opción económica para aplicaciones no críticas.
Especificaciones
Transparente | |
Certificado de análisis, certificado de conformidad |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.