Learn More
Fisherbrand™ Accesorio de homogeneizador 850, conjunto de soporte de motor
Accesorio de homogeneizador Fisher Scientific™ 850, conjunto de soporte de motor diseñado para sujetar el homogeneizador Fisher Scientific 850 durante el funcionamiento posterior al montaje.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Código de producto. 15535819
  • 244.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Incluye una placa base y un poste; no incluye una abrazadera de motor
  • Dimensiones de la base: Base de acero inoxidable de 12,7 x 20,3 cm
  • Dimensiones del poste: Poste de soporte de acero inoxidable de 48,2 cm de altura y 9,52 mm de diámetro
Especificaciones
Especificaciones
Conjunto del soporte del motor
Acero inoxidable
Homogeneizador Fisher Scientific 850
Placa base y poste