Learn More
Testo™ Termómetro de infrarrojos 831
Permite realizar mediciones rápidas y precisas de la temperatura de palés enteros de alimentos y de productos más pequeños guardando una distancia. Ideal para comprobar la temperatura de las mercancías entrantes y para su uso en la producción de alimentos.
Marca: Testo™ 0560 8316
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
El diseño, la tecnología y las características del Testo831’ lo convierten en la herramienta ideal para su uso en el sector alimentario. Este termómetro para alimentos es fácil de usar y ofrece lecturas rápidas y precisas, además de ahorra mucho tiempo. Sus excepcionales características y ventajas son:
- Práctico diseño de empuñadura con forma de pistola: Fácil uso con una sola mano; botón accionador para escaneos rápidos y sencillos
- Mediciones ultrarrápidas: dos por segundo - palés completos multibarrido/estantes de refrigeración
- Medidas precisas de temperatura – también desde la distancia, gracias la óptica 30:1. Una medición realizada a una distancia de 90 cm (3 pies) emite un punto de medición con un diámetro de solo 3,5 cm (1,4 pulgadas). Es ideal para medir la temperatura de productos más pequeños , como envases de yogur
- Da siempre en el blanco: los 2 puntos láser del termómetro muestran exactamente a qué objeto está apuntando. Los dos puntos láser marcan el diámetro de la medición de la superficie cuya temperatura se va a medir
- Incluye funciones de alarma y mín./máx.: y otras muchas características, además de los umbrales definidos por el usuario para determinar individualmente cuándo se activan las alarmas visuales y sonoras. La función hold congela la última medición para facilitar la visualización y los valores mín./máx
- Clip para cinturón: se suministra una funda protectora y un clip para cinturón para garantizar un almacenamiento seguro y un uso rápido y fácil
- Amplio intervalo de medición: -30 ºC /-22 °F) en alimentos congelados, hasta 210 ºC (+410 °F) en (mostradores calientes)
- Certificado HACCP: Ideal para su uso en el sector alimentario
Especificaciones
190 x 75 x 38 mm | |
0,1 °C | |
15 h | |
LCD iluminado |
Comprobar la temperatura de las mercancías entrantes y para su uso en la producción de alimentos | |
De -20 °C a +50 °C | |
Bloque de 9 V, 6F22 | |
200 g |