Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Cajas de almacenamiento criogénico de polipropileno de 81 posiciones
Las cajas de almacenamiento de polipropileno proporcionan un almacenamiento compacto y mantienen organizados los viales criogénicos en la mesa, en el congelador o durante el transporte. A diferencia de los modelos de cartón, estas cajas resistentes no se descompondrán ante la exposición a la humedad y el uso intensivo.
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ F18852-0015
59.53 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.86400kg
Descripción
- Útil a temperaturas de -80 °C a +121 °C
- Las cajas de 81 posiciones (filas de 9 x 9) alojan crioviales y tubos de 0,5, 1,5 y 2,0 ml
- Cinco opciones de color; útiles para la organización y la rápida identificación visual de las muestras
- Las tapas transparentes translúcidas, abatibles y de ajuste seguro le permiten ver fácilmente el contenido; incluyen paneles mate en ambos lados para un etiquetado sin problemas
- La cuadrícula alfanumérica le permite realizar un seguimiento de muestras individuales
- Componentes “antideslizantes” moldeados en la base y en la tapa para ofrecer un apilamiento seguro
Especificaciones
Morado | |
Proporcionan un almacenamiento compacto y mantienen los crioviales organizados en el banco, en el congelador o durante el transporte | |
Tubos y viales criogénicos de 0,5, 1,5 y 2 mL | |
81 | |
5/Paq. | |
-80°C a +121°C |
Polipropileno | |
Tubos y viales criogénicos de 0,5, 1,5 y 2,0 mL | |
Etiqueta de cuadrícula alfanumérica, tapas transparentes traslúcidas, paneles mate en dos lados | |
Caja de crioconservación | |
-112°F a +249,8°F |