Learn More
Cytiva Discos de filtro de grado E740
Cumple con las normas de disco de control de ensayo de antibióticos de la FDA/OMS. Los discos de filtro de grado 740E Whatman™ son discos de papel gruesos de alta absorbencia fabricados de línter de algodón de alta pureza para su uso en procedimientos de ensayo de antibióticos.
Marca: Cytiva 10328170
Detalles adicionales : Peso : 0.07200kg
Descripción
Estos discos filtrantes se pueden utilizar para determinar el tipo y el nivel de microorganismos y para comprobar su sensibilidad a antibióticos y a agentes quimioterapéuticos.
- Especificado en las pruebas estándar para susceptibilidad a antibióticos, así como niveles de antibióticos en la leche
- Presenta porosidad gruesa con retención de partículas de 20 a 30 μm
- Permite un caudal/tasa de filtración rápidos
Información de órdenes
dimGrade
Especificaciones
Algodón | |
Rapidez | |
740E | |
Disco de filtro | |
12,7 mm |
De 20 a 30 μm | |
Procedimientos de ensayo de antibióticos | |
1000Pack. | |
1/2 pulg. |