Learn More
Hamilton™ Jeringas Microliter™ Serie 700: terminación de tipo N
Jeringa Hamilton de ajuste manual original. Las jeringas Microliter Hamilton™ serie 700: terminación de tipo N son ideales para dispensar volúmenes de 0.5 μl a 500 μl.
Marca:  Hamilton™ 80383
Detalles adicionales : Peso : 0.01980kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10313811
  • 104.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Jeringa Hamilton original de ajuste manual
  • Ideal para dispensar volúmenes desde 0,5 µL hasta 500 µL
  • Hay disponible una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja en esta serie
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
26s G
0,005 in
0,0283 in
0,485 mm
0,72 mm
2 pulg
51 mm
29,99 bar (2000 psi)
50 °C
701
Unidad
Romo
Acero inoxidable (émbolo)
0,019 in
0,13 mm
0,305 in
7,75 mm
Para dispensar volúmenes bajos y conseguir el máximo nivel posible de precisión y exactitud
2 pulg
Jeringa Microliter
122 °F
50 °F
3
10 μl
Cementada