Learn More
Sharpsafe™ 7 L Sharps Container
VernaCare 5th generation Sharpsafe™ containers are made using our low carbon footprint recycled material providing a safe and sustainable solution to your sharps waste management needs.
Brand: Sharpsafe™ 51105420
Additional Details : Peso : 22.15000kg
Description
- El primer recipiente para objetos punzantes de un solo uso sostenible del mundo en el mercado.
- El de 7 litros proporciona la combinación ideal de rentabilidad y portabilidad en zonas de uso bajo a medio.
- Una amplia abertura permite la eliminación sencilla de agujas y jeringas. Una tapa translúcida con la solapa interna transparente y la línea de llenado visible ayudan a garantizar que el recipiente de 7 litros no se llene en exceso.
- Nuestros recipientes Sharpsafe™ se han diseñado específicamente para permitir la eliminación segura de objetos punzantes clínicos y minimizar el riesgo de lesiones asociadas. El diseño de nuestros productos demuestra nuestras características diseñadas a propósito para garantizar la seguridad de nuestros usuarios. Nuestra función de cuatro clics sonoros confirma que la tapa y la base están montadas de forma segura y son seguras para su uso. La función de cierre temporal y final proporciona tranquilidad cuando el recipiente está en uso y que no se pueden agregar más residuos una vez que se activa el cierre final, lo que evita posibles derrames y sobrellenado.
- Los recipientes se han diseñado con un cuerpo rígido resistente y se han fabricado con material reciclado robusto y de alta calidad que evita la penetración de objetos punzantes a través de la pared del recipiente.
- Características y ventajas
- Fabricados de material reciclado de baja huella de carbono
- Tapa semitranslúcida: contenido visible cuando está lleno.
- El protector de seguridad transparente y autoactivable garantiza una eliminación segura.
- Protección de seguridad fabricada con material 100 % reciclado
- Etiqueta en el molde: ofrece un seguimiento de auditoría permanente que no se puede eliminar.
- Función de cierre temporal y final
- Montaje sencillo de 4 clics
- Cumple con las normas que se indican a continuación
- ISO23907-1:2019
- UN3291
Specifications
7 L | |
Morado | |
345 x 810 x 680 mm | |
Eliminación segura de objetos punzantes clínicos |
Normativa del Reino Unido, ISO23907-1:2019, UN3291 | |
Gris | |
50/caja | |
Recipientes para objetos punzantes |