Learn More
Sharpsafe™ 7 L Sharps Container
VernaCare 5th generation Sharpsafe™ containers are made using our low carbon footprint recycled material providing a safe and sustainable solution to your sharps waste management needs.
Marca:  Sharpsafe™ 51105410
Detalles adicionales : Peso : 0.44300kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17681655
  • 5.40€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • El primer recipiente para objetos punzantes de un solo uso sostenible del mundo en el mercado.
  • El de 7 litros proporciona la combinación ideal de rentabilidad y portabilidad en zonas de uso bajo a medio.
  • Una amplia abertura permite la eliminación sencilla de agujas y jeringas. Una tapa translúcida con la solapa interna transparente y la línea de llenado visible ayudan a garantizar que el recipiente de 7 litros no se llene en exceso.
  • Nuestros recipientes Sharpsafe™ se han diseñado específicamente para permitir la eliminación segura de objetos punzantes clínicos y minimizar el riesgo de lesiones asociadas. El diseño de nuestros productos demuestra nuestras características diseñadas a propósito para garantizar la seguridad de nuestros usuarios. Nuestra función de cuatro clics sonoros confirma que la tapa y la base están montadas de forma segura y son seguras para su uso. La función de cierre temporal y final proporciona tranquilidad cuando el recipiente está en uso y que no se pueden agregar más residuos una vez que se activa el cierre final, lo que evita posibles derrames y sobrellenado.
  • Los recipientes se han diseñado con un cuerpo rígido resistente y se han fabricado con material reciclado robusto y de alta calidad que evita la penetración de objetos punzantes a través de la pared del recipiente.
  • Características y ventajas
    • Fabricados de material reciclado de baja huella de carbono
    • Tapa semitranslúcida: contenido visible cuando está lleno.
    • El protector de seguridad transparente y autoactivable garantiza una eliminación segura.
    • Protección de seguridad fabricada con material 100 % reciclado
    • Etiqueta en el molde: ofrece un seguimiento de auditoría permanente que no se puede eliminar.
    • Función de cierre temporal y final
    • Montaje sencillo de 4 clics
    • Cumple con las normas que se indican a continuación
    • ISO23907-1:2019
    • UN3291
Especificaciones
Especificaciones
7 L
Naranja
345 x 810 x 680 mm
Eliminación segura de objetos punzantes clínicos
Normativa del Reino Unido, ISO23907-1:2019, UN3291
Gris
1 unidad
Recipientes para objetos punzantes