missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Afora™ Matraz de fondo redondo 7/E
Utilice el matraz de fondo redondo Afora™ para tareas químicas o bioquímicas en el laboratorio.
Marca: Afora™ 7/E
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Peso: 0,123kg
- Capacidad métrica: 250 ml
Especificaciones
Peso: 0,123kg | |
Vidrio | |
Forma redonda |
250 ml | |
1 unidad |