Learn More
7-Bromoindol, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3757069
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
51417-51-7
C8H6BrN
196.05
MFCD00799492
RDSVSEFWZUWZHW-UHFFFAOYSA-N
7-bromoindole, 1h-indole, 7-bromo, 7-bromo-indole, 7-bromindol, 7-bromoindol, 7-brom-1h-indole, pubchem7318, acmc-209ktm, ksc269i1f
2757020
7-Bromo-1H-indol
C1=CC2=C(C(=C1)Br)NC=C2
51417-51-7
C8H6BrN
196.05
MFCD00799492
RDSVSEFWZUWZHW-UHFFFAOYSA-N
7-bromoindole, 1h-indole, 7-bromo, 7-bromo-indole, 7-bromindol, 7-bromoindol, 7-brom-1h-indole, pubchem7318, acmc-209ktm, ksc269i1f
2757020
7-Bromo-1H-indol
C1=CC2=C(C(=C1)Br)NC=C2
Nombre del producto químico o material 7-Bromoindole
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 46°C to 47°C
Color Beige amarillento o marrón
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.05
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 7-Bromoindole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.