Learn More
7-Bromo-3,4-dihidro-1(2H)-naftalenona, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Specifications
Nombre del producto químico o material | 7-Bromo-3, 4-dihydro-1(2H)-naphthalenone |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.08 |
Porcentaje de pureza | 97% |