Learn More
3M™ Protección respiratoria facial completa de elastómero termoplástico/silicona de la serie 6000
Tucking the inner shroud into a shirt or protective coverall allows excess air to be channeled over the body, providing additional comfort. The 3M Versaflow S-Series Hood Assembly is one-size-fits-all.
139.00€ - 620.00€
Especificaciones
Factor de protección asignado (APF) | 1000 |
---|---|
Certificaciones/conformidad | NIOSH |
Color | Blanco |
Material | Polipropileno |
Material (lente) | PETG |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11751383
|
3M™
7000000149 |
Capucha de repuesto con cuello interior | Cuello interior |
615.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11761383
|
3M™
7000000151 |
Capucha de repuesto con cubierta interior | Cubierta interior |
620.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11711143
|
3M™
7100079870 |
Conjunto de capucha con suspensión Premium | Cobertura de cabeza, cara, cuello y hombros |
144.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11721143
|
3M™
7100079871 |
Conjunto de capucha con suspensión Premium con cubierta interior | Cobertura de cabeza, cara, cuello y hombros con doble revestimiento |
145.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11791383
|
3M™
7000027992 |
Capucha para pintar de repuesto con cubierta interior | La capucha del pintor tiene un cubierta interior |
595.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11781143
|
3M™
7100079872 |
Conjunto de capucha de pintor de suspensión premium con cubierta interior | La capucha para pintar cubre cabeza, cara, cuello y hombros |
139.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Manufactured from general purpose cost effective material, with knitted inner collar. The reusable suspension hoods can be a highly cost effective for some high disposal rate environments: just the soiled hood fabric is replaced, while the suspension and air ducting can be reused. It also has an externally-adjustable airflow control that allows wearers to modify the airflow distribution to suit personal comfort needs.
- Hood with reusable suspension providing head, face, neck and shoulder coverage
- Provides eye and face protection to EN166 - liquid splash and low energy impact (grade F) - the same classification for impact resistance as safety spectacles
- Externally adjustable airflow to suit the wearers needs
- Highly cost effective for high disposal rate environments
- General purpose, cost effective fabric, with knitted collar
- Easy Disposal - components can be separated
- Replaceable over-hoods
Especificaciones
1000 | |
Blanco | |
PETG |
NIOSH | |
Polipropileno | |
Premium Resusable Suspension |