Learn More
Hamilton™ 600 Microliter Syringes, No Needle Included
The 600 series syringes are a half stroke version of the original 700 series syringes. This series of syringes is ideal for dispensing volumes from 0.25 µL up to 5 µL. The 600 series is often used in applications that require one handed operation because of the short stroke length and the reinforced plunger.
137.00€ - 153.00€
Especificaciones
Calibre de aguja 22s G
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11522505
Ver documentos Detalles de la promoción
Hamilton™
7632-01
2,5 μl
137.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
11532505
Ver documentos Detalles de la promoción
Hamilton™
7633-01
5 μl
153.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Half stroke version of the original icroliter 700 series syringes
  • Ideal for dispensing volumes from 0.25 μL up to 5 μL
  • Often used in applications that require one handed operation because of the short stroke length and the reinforced plunger
Especificaciones
Especificaciones
22s G