Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo 6 x 94 ml
Procese las muestras a 10.500/12.000 rpm con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ 6 x 94 ml.
Marca:  Thermo Scientific™ 75003334
2631.22 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21699" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.50000kg
Código de producto. 10045611
  • 2865.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Procese las muestras a 10.500/12.000 rpm con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ 6 x 94 ml.
  • Capacidad: 6 × 94 ml (0,5 l)
  • Velocidad/FCR máximas: 10.500/12.000 rpm/12.450/16.260 x g
Especificaciones
Especificaciones
Rotor de ángulo fijo 6 x 94 ml
6 x 94 mL
10 500 rpm (12 000 rpm 208 V)
38 mm
26°
Rotor de ángulo fijo
12450 x g (16260 x g con 208 V)
114 mm
Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend T Plus/RT Plus
Certificados
Ver productos accesorios