Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo HIGHConic™ 6 x 50 ml con cubierta
Mejore la sedimentación y reduzca el tiempo de procesamiento en tubos de cultivo celular cónicos con un diseño exclusivo en ángulo de 45° mediante el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ Highconic™ de 6 x 50 ml.
Marca: Thermo Scientific™ 75007588
Detalles adicionales : Peso : 2.50000kg
Descripción
Mejore la sedimentación y reduzca el tiempo de procesamiento en tubos de cultivo celular cónicos con un diseño exclusivo en ángulo de 45°mediante el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ Highconic™ de 6 x 50 ml con capacidad flexible de seis plazas. El rotor separa las muestras en el fondo del tubo en lugar de en las paredes para producir una sedimentación compacta y un sobrenadante bien clarificado.
- Máx. Capacidad: 6 × 50 ml
- Máx. velocidad/RCF: 8500 Rpm/10 015 x g
Información para pedidos:
Si se equipa con adaptadores de accesorios (vendidos por separado), el rotor admite tubos de 1,5 a 50 ml, incluidos los tubos Falcon™ de 15 a 50 ml.
Incluye:
Rotor y tapa.
Especificaciones
Rotor HIGHConic de ángulo fijo con cubierta 6 x 50 ml | |
6 x 50 mL | |
8.500 rpm | |
122 mm | |
Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Primo y Primo | |
Biocontención certificada por CAMR™, HPA, Porton Down, R.U. |
Rotor de ángulo fijo | |
10.015 x g | |
12,4 cm | |
29 mm | |
Fijo | |
Sí |