Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores de rotores Highconic™ de ángulo fijo y de 6 puestos
Se admiten tubos de hasta 50 ml
89.75€ - 96.65€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Rotor de ángulo fijo HiGhConic™ |
---|
Código de producto | Marca | Tipo de tubo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tubo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10107881
|
Thermo Scientific™
76002905 |
Microtubo |
96.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10676373
|
Thermo Scientific™
75003102 |
Cónicos |
89.75€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10085060
|
Thermo Scientific™
76002906 |
Tubo de 16 ml |
96.65€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10318612
|
Thermo Scientific™
75003103 |
Cónicos |
94.20€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Utilice estos adaptadores para rotores HighConic™ de ángulo fijo de 6 puestos para conectar con tubos para centrífuga de hasta 50 ml.Los adaptadores admiten tubos de fondo redondo o cónico y microtubos y funcionan con rotores de ángulo fijo HighConic™.
Los adaptadores aceptan tubos y microtubos con fondo redondo o cónico.
Información de órdenes
Los adaptadores se venden por separado; solicite la cantidad correcta para equipar el rotor.
Especificaciones
Rotor de ángulo fijo HiGhConic™ |