Learn More
6-Hidrazino-1,3,4-trimetil-1H-pirazolo[3,4-b]piridina, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 6-Hydrazino-1,3,4-trimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.24 |
Porcentaje de pureza | 97% |