Learn More
Eppendorf™ Rotor oscilante Serie 5810 de 4 x 750 ml
Acepta una gran variedad de tipos de cestillos
Marca: Eppendorf™ 5820755008
Detalles adicionales : Peso : 5.22000kg
Descripción
- Capacidad: 3 l (4 × 750 ml)
- Velocidad/RCF máx.: 3900 rpm/3214 x g
Especificaciones
Sin cubos | |
3.214 x g | |
Centrífuga 5810/5810R |
4 x 750 mL | |
3.900 rpm |