Learn More
5-(Brometil)-2,4-difenil-1,3-tiazol, téc., Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-(Bromomethyl)-2, 4-diphenyl-1, 3-thiazole |
% mín. CAS | 80.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.25 |
Porcentaje de pureza | Tech. |
Grado | Técnico |