Learn More
5-(4,4,5,5-Tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-1H-indol, + 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-3779660
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
269410-24-4
C14H18BNO2
243.11
MFCD03789263
FATPQDPUKVVCLT-UHFFFAOYSA-N
5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indole, 5-indoleboronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indole, indole-5-boronic acid pinacol ester, 1h-indole-5-boronic acid pinacol ester, 5-indolylboronic acid, pinacol ester, 1h-indole, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-indole, indolyl-5-boronic acid pinacol ester, indole-5-boronic acid, pinacol ester
2734772
5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-1H-indol
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C2NC=CC2=C1
269410-24-4
C14H18BNO2
243.11
MFCD03789263
FATPQDPUKVVCLT-UHFFFAOYSA-N
5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indole, 5-indoleboronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indole, indole-5-boronic acid pinacol ester, 1h-indole-5-boronic acid pinacol ester, 5-indolylboronic acid, pinacol ester, 1h-indole, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-indole, indolyl-5-boronic acid pinacol ester, indole-5-boronic acid, pinacol ester
2734772
5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-1H-indol
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C2NC=CC2=C1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
% mín. CAS 97.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 114°C to 116.5°C
Color Marrón a Amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.11
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2