Learn More
Brady™ Vinyl Tapes (B-595) for BMP71 Printer - Gray
Indoor/Outdoor vinyl grade conforms to irregular, smooth or rough surfaces
Marca: Brady™ 142359
Detalles adicionales : Peso : 0.20460kg
Descripción
- Película de vinilo con adhesivo permanente
- Se adhiere bien a tubos, paredes, equipos, ventanas y la mayoría de superficies limpias y secas
- Resistente a grasa, aceite y la mayoría de productos químicos industriales
- Durabilidad de cinco años en exteriores a temperaturas de 82 °C a -40 °C. Se puede aplicar a temperaturas mínimas de hasta -18 °C.
Especificaciones
BS5609:1986 sección 2 y sección 3 | |
Acrílico permanente | |
Satinado | |
Cinta de vinilo | |
Impresora BMP™71 | |
1 unidad | |
0,102 mm | |
50 ft | |
2 in |
Cintas para impresora de etiquetas BMP71 | |
Gris | |
Vinilo (B-595) | |
Etiquetado de ventanas, equipos, paredes y tuberías | |
1 | |
-40°C a +82°C | |
15,24 m x 5,08 cm | |
15,24 m | |
5,08 cm |