Learn More
Fisherbrand™ 43.2mm Septum for SCHOTT Screw Caps
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
94.50€ - 530.00€
Especificaciones
Descripción | Septos |
---|---|
Diámetro exterior (imperial) | 43,2 mm |
Cantidad | 500 |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Color | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Color | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
16378387
|
Fisherbrand™
|
43,2 mm | Gris, Rojo | 1,6 mm |
392.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16368387
|
Fisherbrand™
|
43,2 mm | Beige, Crema | 3,2 mm |
530.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16388387
|
Fisherbrand™
|
43,2 mm | Gris, Rojo | 2,5 mm |
473.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11510615
|
Fisherbrand™
|
43,2 mm | Gris, Rojo | 2,5 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- For use with SCHOTT Screw Caps
Especificaciones
Septos | |
43,2 mm | |
500 |