Learn More
RETSCH 400 dia. x 65mmH Stainless Steel Test Sieve with Square Holes, ISO Certified
Marca: RETSCH 60.154.016000
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Acero inoxidable | |
1Cada una | |
Tamiz de pruebas | |
Acero inoxidable |
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas | |
400mm | |
16 mm | |
ISO 3310/2 | |
65 mm |