Learn More
Thermo Scientific™ Gradilla de 4 vías Flipper™, naranja fluorescente
Sujete treinta y dos tubos de 0.5 ml, treinta y dos de 1.5 ml, doce de 15 ml o cuatro de 50 ml, cada uno en un lado distinto, mediante el uso de las gradillas Thermo Scientific™ Flipper™ de 4 vías.
Marca:  Thermo Scientific™ 8850
372.23 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21699" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10321031
  • 476.00€ / paquete de 20
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Hold thirty-two 0.5mL, thirty-two 1.5mL, twelve 15mL or four 50mL tubes, each on a different side, using Thermo Scientific™ 4-Way Flipper™ Racks.
Especificaciones
Especificaciones
Rack Flipper de 4 vías
Verde fluorescente
En uno de los lados, según el tamaño, 32 tubos de 0,5 ml, 32 de 1,5 ml, 12 de 15 ml o 4 de 50 ml
20 gradillas
Rack Flipper de 4 vías
0,5 ml, 15 ml, Tubos (50 ml)
Rectángulo