Learn More
Ácido 4-terc-butilfenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2700910
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
123324-71-0
C10H15BO2
178.04
MFCD01009697
MNJYZNVROSZZQC-UHFFFAOYSA-N
4-t-butylphenylboronic acid, 4-tert-butylbenzeneboronic acid, 4-tert-butyl phenyl boronic acid, 4-tert-butylphenyl boronic acid, 4-tert-butyl phenylboronic acid, 4-tert-butyl-phenyl boronic acid, 4-tert-butylphenyl boranediol, p-t-butylphenylboronic acid, 4-tertbutylphenylboronic acid
2734320
(4-tert-butylphenyl)boronic acid
CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
123324-71-0
C10H15BO2
178.04
MFCD01009697
MNJYZNVROSZZQC-UHFFFAOYSA-N
4-t-butylphenylboronic acid, 4-tert-butylbenzeneboronic acid, 4-tert-butyl phenyl boronic acid, 4-tert-butylphenyl boronic acid, 4-tert-butyl phenylboronic acid, 4-tert-butyl-phenyl boronic acid, 4-tert-butylphenyl boranediol, p-t-butylphenylboronic acid, 4-tertbutylphenylboronic acid
2734320
(4-tert-butylphenyl)boronic acid
CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylphenylboronic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 191.0°C to 196.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CC6H4B(OH)2
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether,thf,dmso,dmf,methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.04
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-tert-Butylphenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.