Learn More
Ácido 4-(terc-butoxicarbonil)bencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7035481
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
850568-54-6
C11H15BO4
222.047
MFCD03411946
QMVMDYSTJSUDKC-UHFFFAOYSA-N
4-tert-butoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-tert-butoxycarbonyl phenyl boronic acid, 4-t-butoxycarbonyl phenylboronic acid, tert-butyl 4-boronobenzoate, 4-t-butoxycarbonylphenylboronic acid, 4-boc-phenylboronic acid, 4-tert-butoxycarbonyl benzeneboronic acid, benzoic acid,4-borono-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-t-butoxycarbonyl phenylboronicacid
2773301
ácido [4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]fenil]borónico
B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(C)(C)C)(O)O
850568-54-6
C11H15BO4
222.047
MFCD03411946
QMVMDYSTJSUDKC-UHFFFAOYSA-N
4-tert-butoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-tert-butoxycarbonyl phenyl boronic acid, 4-t-butoxycarbonyl phenylboronic acid, tert-butyl 4-boronobenzoate, 4-t-butoxycarbonylphenylboronic acid, 4-boc-phenylboronic acid, 4-tert-butoxycarbonyl benzeneboronic acid, benzoic acid,4-borono-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-t-butoxycarbonyl phenylboronicacid
2773301
ácido [4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]fenil]borónico
B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(C)(C)C)(O)O
Benzene boronic acid mediated the ortho specific hydroxyalkylation of phenols by aldehydes. The ability of boronic acids to reversibly bind diol functional groups has been utilized for fluorescent detection of saccharides. It can be a effective catalyst for amidation and esterification of carboxylic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido benceno borónico intervinó en la hidroxicalilación específica de los fenoles por aldehídos. La capacidad de los ácidos borónicos para unir de forma reversible grupos funcionales de diol se ha utilizado para la detección fluorescente de sacáridos. Puede ser un catalizador eficaz para la amidación y esterificación de ácidos carboxílicos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco. Garantiza una ventilación adecuada. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-(tert-Butoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 100°C to 106°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.05
Porcentaje de pureza 95%