Learn More
4-Piperazinoacetofenona, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-185342
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
51639-48-6
C12H16N2O
204.27
MFCD00005962
KPXVKKBJROCIJB-UHFFFAOYSA-N
1-4-acetylphenyl piperazine, 1-4-piperazin-1-yl phenyl ethanone, 4'-piperazinoacetophenone, 1-4-piperazin-1-ylphenyl ethanone, 4-piperazinoacetophenone, piperazin-4-ylacetophenone, 1-4-piperazin-1-yl-phenyl-ethanone, p-piperazinoacetophenone, 1-4-piperazin-1-yl-phenyl ethanone
97269
1-(4-piperazin-1-ilfenil)etanona
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)N2CCNCC2
51639-48-6
C12H16N2O
204.27
MFCD00005962
KPXVKKBJROCIJB-UHFFFAOYSA-N
1-4-acetylphenyl piperazine, 1-4-piperazin-1-yl phenyl ethanone, 4'-piperazinoacetophenone, 1-4-piperazin-1-ylphenyl ethanone, 4-piperazinoacetophenone, piperazin-4-ylacetophenone, 1-4-piperazin-1-yl-phenyl-ethanone, p-piperazinoacetophenone, 1-4-piperazin-1-yl-phenyl ethanone
97269
1-(4-piperazin-1-ilfenil)etanona
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)N2CCNCC2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Piperazinoacetophenone
Nombre de nota 94%
% mín. CAS 92.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 107°C to 110°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.27
Porcentaje de pureza 94%
Forma física Polvo o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Piperazinoacetophenone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.