Learn More
4'-fenoxiacetofenona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4 '-Phenoxyacetophenone |
CAS | 5031-78-7 |
Punto de fusión | 48°C to 52°C |
Punto de ebullición | 325°C |
Temperatura de inflamación | >110°C |
Fórmula molecular | C14H12O2 |
Número MDL | MFCD00008744 |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 2049295 |
Sinónimo | 4 '-phenoxyacetophenone, 1-4-phenoxyphenyl ethanone, 4-phenoxyacetophenone, p-phenoxyacetophenone, 1-4-phenoxyphenyl ethan-1-one |