Learn More
Fosfato de 4-nitrofenilo, sal disódica, hexahidrato, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10655562
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
4-nitrofenil fosfato, sal disódica, hexahidrato, +98 %, C6H4NNa2O6P.6H2O, número de CAS 333338-18-4
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 333338-18-4
Fórmula molecular C6H4NNa2O6P
Peso molecular (g/mol) 263.05
Número MDL MFCD00007319
Clave InChI VIYFPAMJCJLZKD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo pnpp, disodium 4-nitrophenylphosphate, sodium 4-nitrophenyl phosphate, disodium 4-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, disodium salt, disodium p-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, sodium salt 1:2, p-nitrophenyl phosphate, pnpp liquid substrate system
PubChem CID 77949
Nombre IUPAC disodio; (4-nitrofenil) fosfato
SMILES [Na+].[Na+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(OP([O-])([O-])=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl phosphate, disodium salt, hexahydrate
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.1% max. free 4-nitrophenol (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NC6H4OP(O)(ONa)2·6H2O
Cantidad 10 g
Beilstein 06,237
Información de solubilidad (5% in water) Clear
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.14
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino o cristales