Learn More
Fosfato de 4-nitrofenilo, sal disódica, hexahidrato, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509475
65.20 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
333338-18-4
C6H4NNa2O6P
263.05
MFCD00007319
VIYFPAMJCJLZKD-UHFFFAOYSA-L
pnpp, disodium 4-nitrophenylphosphate, sodium 4-nitrophenyl phosphate, disodium 4-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, disodium salt, disodium p-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, sodium salt 1:2, p-nitrophenyl phosphate, pnpp liquid substrate system
77949
disodio; (4-nitrofenil) fosfato
[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(OP([O-])([O-])=O)C=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
333338-18-4
C6H4NNa2O6P
263.05
MFCD00007319
VIYFPAMJCJLZKD-UHFFFAOYSA-L
pnpp, disodium 4-nitrophenylphosphate, sodium 4-nitrophenyl phosphate, disodium 4-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, disodium salt, disodium p-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, sodium salt 1:2, p-nitrophenyl phosphate, pnpp liquid substrate system
77949
disodio; (4-nitrofenil) fosfato
[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(OP([O-])([O-])=O)C=C1
4-nitrofenil fosfato, sal disódica, hexahidrato, +98 %, C6H4NNa2O6P.6H2O, número de CAS 333338-18-4
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl phosphate, disodium salt, hexahydrate
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.1% max. free 4-nitrophenol (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NC6H4OP(O)(ONa)2·6H2O
Cantidad 10 g
Beilstein 06,237
Información de solubilidad (5% in water) Clear
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.14
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino o cristales