Learn More
Trihidrato de sal disódica de 4-metilumbeliferilfosfato, 99 %, ACROS Organics™
Catalog Number 10746832
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Nombre del producto químico o material 4-Methylumbelliferylphosphate disodium salt trihydrate
Nombre de nota 99%
CAS 22919-26-2
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H7Na2O6P
Número MDL MFCD00037614
Cantidad 250 mg
Sinónimo sodium 4-methyl-2-oxo-2h-chromen-7-yl phosphate, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-methyl-7-phosphonooxy-, disodium salt, 4-methylumbelliferyl phosphate disodium salt, 4-methylumbelliferyl phosphate sodium salt, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-methyl-7-phosphonooxy-, sodium salt 1:2, disodium 4-methyl-2-oxochromen-7-yl phosphate, 4-methylumbelliferyl phosphate, disodium salt, disodium 7-hydroxy-4-methylcoumarinyl phosphate, disodium 4-methyl-2-oxo-2h-chromen-7-yl phosphate, disodium 4-methylumbelliferyl phosphate
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water
Clave InChI WUUDJQVNZPEPKN-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].CC1=CC(=O)OC2=CC(OP([O-])([O-])=O)=CC=C12
Nombre IUPAC disodio; fosfato de (4-metil-2-oxochromen-7-ilo)
Peso molecular (g/mol) 300.11
PubChem CID 89903
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo