missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(Methylthio)phenylboronic acid, 97%, ACROS Organics™

Catalog Number p-4490237
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Glass Bottle
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
98546-51-1
C7H9BO2S
168.017
MFCD00093410
IVUHTLFKBDDICS-UHFFFAOYSA-N
4-methylthio phenylboronic acid, 4-thioanisoleboronic acid, 4-methylsulfanyl phenylboronic acid, 4-methylthiophenylboronic acid, 4-methylthio phenyl boronic acid, 4-methylsulfanylphenyl boronic acid, 4-methylthio phenylboronicacid, 4-methylthio benzeneboronic acid, thioanisole-4-boronic acid, 4-methylmercapto benzeneboronic acid
2733959
(4-methylsulfanylphenyl)boronic acid
B(C1=CC=C(C=C1)SC)(O)O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
98546-51-1
C7H9BO2S
168.017
MFCD00093410
IVUHTLFKBDDICS-UHFFFAOYSA-N
4-methylthio phenylboronic acid, 4-thioanisoleboronic acid, 4-methylsulfanyl phenylboronic acid, 4-methylthiophenylboronic acid, 4-methylthio phenyl boronic acid, 4-methylsulfanylphenyl boronic acid, 4-methylthio phenylboronicacid, 4-methylthio benzeneboronic acid, thioanisole-4-boronic acid, 4-methylmercapto benzeneboronic acid
2733959
(4-methylsulfanylphenyl)boronic acid
B(C1=CC=C(C=C1)SC)(O)O
Nombre del producto químico o material 4-(Methylthio)phenylboronic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color White
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal CH3SC6H4B(OH)2
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.02
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-(Methylthio)phenylboronic acid
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'