Learn More
4-Metoxicoumarina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021364
42.40 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
20280-81-3
C10H8O3
176.171
MFCD00017349
MLCMXDYMSAZNPC-UHFFFAOYSA-N
529426
4-metoxicromen-2-ona
COC1=CC(=O)OC2=CC=CC=C21
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
20280-81-3
C10H8O3
176.171
MFCD00017349
MLCMXDYMSAZNPC-UHFFFAOYSA-N
529426
4-metoxicromen-2-ona
COC1=CC(=O)OC2=CC=CC=C21
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Methoxycoumarin
Punto de fusión 122°C to 125°C
Cantidad 5 g
Beilstein 145960
Sinónimo 4-methoxycoumarin, 4-methoxycourmarin, 4-methoxy-2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-methoxy, 2h-1-benzopyran-2-one,4-methoxy, 4-methoxy-2h-chromen-2-on, 4-methoxycoumarine, acmc-20amex, coumarin, 4-methoxy
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.17
Porcentaje de pureza 98%