Learn More
Labconco™ Cabina de flujo laminar de horizontal de acero inoxidable Purifier de 1,2 m (4 pies)
Las cabinas de flujo laminar horizontal Purifier™ dirigen el aire filtrado por HEPA directo sobre el área de trabajo para proporcionar las condiciones de ISO clase 5 que protegen de partículas contaminantes.
Marca: Labconco™ 3888405
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Las cabinas de flujo laminar horizontales de acero inoxidable Purifier™ dirigen el aire filtrado por HEPA directo sobre el área de trabajo para proporcionar las condiciones de ISO clase 5 (antes clase 100) y proteger el trabajo de partículas contaminantes.
- Las aplicaciones para bancos limpios incluyen el cultivo de tejidos vegetales, la preparación de placas de medios, la inspección electrónica, el montaje de dispositivos médicos y la preparación de medicamentos farmacéuticos.
- Debido a que no proporcionan protección al usuario, no deben utilizarse junto con material biopeligroso, toxinas o radionucleidos.
Especificaciones
Cabina de flujo laminar horizontal | |
Acero inoxidable | |
CE | |
86,4 cm | |
122 cm | |
230 V | |
50 in | |
127 cm |
HEPA | |
4 A | |
34 in | |
48,4 in | |
50/60 Hz | |
4 ft | |
122 cm |