Learn More
Ácido 4-etilbencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027694
18.40 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
63139-21-9
C8H11BO2
149.98
MFCD00859377
RZCPLOMUUCFPQA-UHFFFAOYSA-N
4-ethylphenyl boronic acid, 4-ethylbenzeneboronic acid, 4-ethylphenyl boranediol, 4-ethylphenylboronicacid, p-ethylphenylboronic acid, boronic acid, 4-ethylphenyl, pubchem7884, 4-ethylbenzenboronic acid, acmc-1bik6
2734352
(4-ethylphenyl)boronic acid
CCC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
63139-21-9
C8H11BO2
149.98
MFCD00859377
RZCPLOMUUCFPQA-UHFFFAOYSA-N
4-ethylphenyl boronic acid, 4-ethylbenzeneboronic acid, 4-ethylphenyl boranediol, 4-ethylphenylboronicacid, p-ethylphenylboronic acid, boronic acid, 4-ethylphenyl, pubchem7884, 4-ethylbenzenboronic acid, acmc-1bik6
2734352
(4-ethylphenyl)boronic acid
CCC1=CC=C(C=C1)B(O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Ethylbenzeneboronic acid
Punto de fusión 150°C to 154°C
Cantidad 1 g
Beilstein 3030638
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.99
Porcentaje de pureza 97%