Learn More
4-Ciano-4'-n-hexilbifenilo, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 4-ciano-4′-n-hexilbifenilo es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes. También se usa como monómero de cristal líquido.
Solubilidad
Poco soluble en agua (de 3,2E a 5 g/l a 25 °C).
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
El 4-ciano-4′-n-hexilbifenilo es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes. También se usa como monómero de cristal líquido.
Solubilidad
Poco soluble en agua (de 3,2E a 5 g/l a 25 °C).
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Cyano-4'-n-hexylbiphenyl |
Temperatura de inflamación | 113°C (235°F) |
Cantidad | 1 g |
Información de solubilidad | Sparingly Soluble in water (3.2E-5g/L) (25°C). |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 263.38 |
Porcentaje de pureza | 97% |