Learn More
4-(Clorometil)feniltriclorosilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046812
26.60 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13688-90-9
C7H6Cl4Si
260.01
MFCD00045268
YBYBQFPZMKPGPJ-UHFFFAOYSA-N
4-chloromethyl phenyltrichlorosilane, p-chloromethyl phenyltrichlorosilane, silane, trichloro 4-chloromethyl phenyl, trichloro 4-chloromethyl phenyl silane, silane, trichloro .alpha.-chloro-p-tolyl, benzene, 1-chloromethyl-4-trichlorosilyl, p-chloromethylphenyltrichlorosilane
83663
tricloro-[4-(clorometil)fenil]silano
C1=CC(=CC=C1CCl)[Si](Cl)(Cl)Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13688-90-9
C7H6Cl4Si
260.01
MFCD00045268
YBYBQFPZMKPGPJ-UHFFFAOYSA-N
4-chloromethyl phenyltrichlorosilane, p-chloromethyl phenyltrichlorosilane, silane, trichloro 4-chloromethyl phenyl, trichloro 4-chloromethyl phenyl silane, silane, trichloro .alpha.-chloro-p-tolyl, benzene, 1-chloromethyl-4-trichlorosilyl, p-chloromethylphenyltrichlorosilane
83663
tricloro-[4-(clorometil)fenil]silano
C1=CC(=CC=C1CCl)[Si](Cl)(Cl)Cl
4-(Chloromethyl)phenyltrichlorosilane is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-(clorometil)feniltriclorosilano se utiliza como producto farmacéutico intermediario.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar bajo gas inerte seco. Incompatible con agentes oxidantes y bases. Es sensible a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 142°C to 144°C (15mmHg)
Nombre del producto químico o material 4-(Chloromethyl)phenyltrichlorosilane
Cantidad 5 g
Número UN UN2987
Beilstein 3090295
Temperatura de inflamación 78°C (172°F)
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.02
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.548
Sensibilidad Moisture sensitive; May form a precipitate
Densidad 1.361